Print…
Estufas de vácuo, série Vacutherm®
Fornecedor: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 11800 EUR
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Estufas de vácuo, série Vacutherm®
Estufas Estufas de vácuo
Vacuum drying ovens with stainless steel chambers, vacuum fittings, tubing and ball valve. Units are designed for gentle drying of heat-sensitive samples and have adjustable temperature limit protection, protection Class 2 (DIN 12880, Part 1).
  • M models, with jacketed heating, have maximum temperature of +200 °C, heat transfer is from vacuum chamber via shelves to the load
  • P models, with shelf heating, have maximum temperature of +300 °C. The shelves incorporate heating coils so heat is transferred directly to the load
  • Rapid heat up times and up to six times quicker process times compared to standard drying methods for P models
  • Kelvitron® microprocessor temperature controller provides digital display of set or actual reading for jacket-heated models, and shelf-heated units have a Digicon® multi-channel controller
  • BL models for safe drying of samples containing flammable solvents have a forced release of inert gas system which prevents formation of explosive mixtures in the chamber in the event of leakage
Todos os modelos dispõem de uma abertura de acesso DN 25 na parede posterior (com excepção do modelo VT6025), indicação analógica da pressão e 2 válvulas de ventilação diferentes, para uma ventilação delicada, rápida ou precisa da câmara (por norma, o modelo VT 6025 vem equipado apenas com a válvula rápida). Todos os modelos dispõem de uma ligação de gás inerte para utilização numa atmosfera controlada (com excepção do modelo VT6025). Os modelos BL dispõem de uma porta de vidro duplo de segurança, ventilação permanente do painel de controlo através de duas ventoinhas operadas individualmente, de modo a prevenir a fuga de solventes, e de activação dependente da pressão dos elementos de aquecimento a <80 mbar.
Certificações: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Fornecimento: fornecidas com prateleiras. Versões com equipamento opcional instalado de fábrica como, por exemplo, temporizadores, controladores e uma interface RS232, fornecidas a pedido. Peça informações mais detalhadas.
Atenção: Shelf-heated vacuum ovens have fixed shelf height: * height of upper shelf is 140 mm, lower shelf 119 mm. ** height of upper shelf is 146 mm, 2 lower shelves 119 mm.