Print…
Câmaras de humidade, série HCP
Fornecedor: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 8400 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Câmaras de humidade, série HCP
Câmaras de testes Câmaras de humidade
Humidity chambers which have corrosion resistant, stainless steel inner chamber and housing for long-term climatic tests at constant temperature and humidity. Ideal for food processing, cosmetics, pharmaceutical, biotechnology and electronics industries. Units feature an auto diagnostic system with fault indication for temperature and humidity control. The working chamber is heated on all six sides; this together with electronic humidity control prevents condensation forming in the chamber. Distilled water is supplied from an external 2,5 litre tank by means of a self priming pump. lnternal log memory 1024 kB (ring buffer) for all relevant data, capacity is approximately three months at one minute intervals. GLP/GMP compliance is assisted by the USB interface and 'Celsius' software for programming and documentation.
  • Controlador PID "Perfect" por microprocessador, multifuncional, display LED digital para todos os parâmetros definidos e temporizador com programa de 7 dias, com relógio de tempo real
  • Temporizador integrado paras perfis de temperatura de até 40 rampas, cada segmento sendo ajustável entre 1 min e 999 h
  • Controlo activo da humidificação e da desumidificação (20 - 95% de HR), com display digital de HR., resolução de 0,5%, precisão de ajuste de 1%
  • Várias funções de segurança, incluindo um controlador electrónico independente, digitalmente ajustável, contra temperatura excessiva, de classe de protecção TWW 3.1 (guarda as amostras e a incubadora); alarme audível e visual no caso de temperatura excessiva ou insuficiente, humidade insuficiente, porta aberta ou reservatório de água vazio
  • A porta interior de vidro permite a visualização de amostras sem afectar a temperatura da câmara e previne a contaminação
  • Para todos os modelos, a câmara interior, incluindo o sistema de ventilação, os tabuleiros de água e todos os sensores, podem ser esterilizados a 160 °C num programa de 4 horas utilizando STERICard
Informações de encomenda: Unidades fornecidas com software, cartão de memória, certificado de calibração (medições efectuadas a 60 °C). As prateleiras devem ser encomendadas em separado. Para todos os volumes de câmara > 56 litros, devem ser encomendadas adicionalmente um mínimo de 2 prateleiras ou grades. Possibilidade de instalação (a pedido) de outros acessórios e opções de fábrica como, por exemplo, portas-série de impressora, USB e RS232, portas de acesso e documentação. Peça informações mais detalhadas.
Atenção: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.