Print…
Estufas de secagem com convecção forçada, série FD
Fornecedor: Binder
466-3249EA 2238 EUR
466-3249 BIND9010-0130
Estufas de secagem com convecção forçada, série FD
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem universais com câmaras de aço inoxidável, ideais para utilização nas indústrias farmacêutica e química, em biotecnologia, medicina e universidades. As estufas dispõem de um programa de rampa de temperatura, um dispositivo limitador da temperatura TWB de classe 2 ajustável com alarme visual e ventilação ajustável por meio de aleta de ventilação e tubo de exaustão de 50 mm de diâmetro. Tempos de recuperação rápidos após abertura da porta ou troca de ar.
  • Tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line™, com convecção forçada para uma secagem rápida e uniforme
  • Controlador DS com temporizador integrado de 0 a 99 h
  • Ajuste digital da temperatura com exactidão ao nível do grau
  • Calibração e validações possíveis
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: fornecidas com 2 prateleiras cromadas.