Print…
Estufas de secagem, FED 400
Fornecedor: Binder
466-0023EA 6489 EUR
466-0023
Estufas de secagem, FED 400
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem multifunções com câmaras de aço inoxidável, ideais para as indústrias farmacêutica e química, biotecnologia, medicina e universidades. As estufas dispõem de um programa de rampa de temperatura, um dispositivo limitador da temperatura de classe 2 (DIN 12880) com alarme visual e ventilação ajustável através de aleta de ventilação frontal e de um tubo de exaustão traseiro de 50 mm de diâmetro. A conformidade com as BPL/BPF é conferida pela interface RS422 e pelo software DataControlSystem APT-COM™ opcional.
  • Tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line™, com convecção forçada para uma secagem rápida e uniforme
  • Controlador MS com funções de temporização: LIGAR retardado, DESLIGAR retardado, DESLIGAR retardado em função da temperatura
  • Ajuste digital da temperatura com exactidão ao nível do grau
  • Ventoinha de velocidade regulável (0-100%)
  • Calibração e validações possíveis
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: fornecidas com 2 prateleiras cromadas. Note que as unidades FED 400 e FED 720 requerem alimentação trifásica.