Print…
Estufas de secagem de segurança, FDL
Fornecedor: Binder
466-0488EA 10133 EUR
466-0488
Estufas de secagem de segurança, FDL
Estufas Estufas standard
These drying ovens for limited quantities of solvents, have high temperature accuracy and silicone- and dust-free stainless steel chambers. Units are widely used for applications such as quality assurance of paints or other liquid coatings. FDL ovens feature an MP controller with adjustable ramp function and integrated weekly program timer with real time function.
  • Tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line™ com fluxo de ar simétrico e velocidades definidas para secagem reprodutível
  • Cumprem todos os regulamentos de segurança relativos ao manuseamento de materiais com solventes, de acordo com a norma EN 1539
  • Regulação da temperatura digital
  • Calibração e validação possíveis
As estufas FDL possuem um controlador MP com função de rampa ajustável e temporizador integrado de programação semanal com função de tempo real. FD 115 modelos dispõem de dispositivo limitador da temperatura ajustável de classe 2 (DIN 12880), com alarme óptico e acústico e tubo de exaustão traseiro com 100 mm de diâmetro. As unidades possuem um cartucho de filtro de ar fresco de classe F6 substituível (para tamanhos de partículas entre 1 e 10 µm) e monitorização do ar fresco com alarme óptico e acústico, para além de desligamento automático do aquecimento. A conformidade com as BPL/BPF é conferida pela interface RS422 e pelo software DataControlSystem APT-COM™ opcional.
Quantidade máxima de solvente permitida: 6,65/0,014 (g/lbs.) (a T-180 °C, M-100 g/mol, U-40g/m³, K=0,5) (g) T = temperatura de secagem, M = massa molecular, U = limite de explosão inferior e K = concentração dos vapores de solventes sob a forma de percentagem do limite de explosão inferior.
Certificações: Classe de protecção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 33.
Fornecimento: fornecidas com 2 prateleiras cromadas.