Print…
Estufas de secagem com convecção natural, série ED
Fornecedor: Binder
9010-0075 9010-0167 9010-0168 9010-0169 9010-0190
466-3267EA 5270 EUR
466-3267 BIND9010-0167 BIND9010-0168 BIND9010-0169 466-3251
Estufas de secagem com convecção natural, série ED
Estufas Estufas standard
Estufas de secagem universais com câmaras de aço inoxidável, ideais para aplicações de secagem e esterilização nas indústrias farmacêutica e química, em biotecnologia, medicina e universidades. As estufas dispõem de um programa de rampa de temperatura, um dispositivo limitador da temperatura de classe 2 (DIN 12880) com alarme visual e ventilação ajustável através de aleta de ventilação frontal e de um tubo de exaustão traseiro de 50 mm de diâmetro. A conformidade com as BPL/BPF é conferida pela interface RS422 e pelo software DataControlSystem APT-COM™ opcional.
  • Tecnologia de câmara de pré-aquecimento APT.line™ com convecção natural
  • Controlador DS com temporizador integrado de 0 a 99 h
  • Regulação da temperatura digital com 1 grau de precisão
  • Calibração e validações possíveis
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Please note ED 400 and ED 720 units require a three phase supply.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: Fornecidas com duas prateleiras cromadas.
Atenção: Note que as unidades ED 400 e ED 720 requerem alimentação trifásica.