Print…
Estufas, E 28
Fornecedor: Binder
9010-0001
466-3161EA 1140 EUR
466-3161
Estufas, E 28
Estufas Estufas standard
Forno/esterilizador robusto que economiza espaço com termostato mecânico hidráulico e ajuste de temperatura por meio de termômetro analógico com indicador de mostrador.
  • Aleta de ventilação regulável
  • Unidades com ou sem dispositivo limitador da temperatura
  • Temporizador de 0 a120 min
  • Termómetro indicador com mostrador analógico
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: fornecidas com 2 prateleiras cromadas.