Print…
Britadores de maxilas, BB 100, BB 200 e BB 300
Fornecedor: Retsch GmbH
20.053.0001 20.053.0002 20.053.0003 20.053.0007 20.053.0009 20.053.0008 20.053.0018 20.054.1001 20.054.1003 20.054.1013 20.053.0043 20.053.0019 20.059.0001
411-2250EA 23270 EUR
411-2250 RETS20.053.0002 RETS20.053.0003 413-0004 RETS20.053.0009 RETS20.053.0008 RETS20.053.0018 412-0198 RETS20.054.1003 RETS20.054.1013 RETS20.053.0043 RETS20.053.0019 RETS20.059.0001
Britadores de maxilas, BB 100, BB 200 e BB 300
Moinhos
Robust and powerful forced feed crushers that have been specifically designed for sample preparation of hard and brittle materials in batches or continuously. The crushers are suitable for applications including constructional materials, mineralogy, metallurgy, ceramics and environmental analysis. The crushed sample is collected in a removable stainless steel collector. Safety features include a no-rebound hopper and safety switch and brake to ensure an immediate stop when the unit is opened.
  • Alto rendimento e alta redução de tamanho
  • A câmara de esmagamento é acessível por meio de pinças de abertura rápida para facilitar a limpeza e a substituição das maxilas de trituração
  • O ajuste contínuo da largura do espaçamento pode ser regulado com base numa escala analógica para facilitar a selecção da granulometria e da reprodutibilidade
  • Maxilas de trituração disponíveis em 4 materiais
  • Conector para extracção do pó
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Informações de encomenda: As maxilas de trituração e as placas de desgaste também estão disponíveis noutros materiais. Peça informações mais detalhadas.
Fornecimento: fornecidos com maxilas de trituração, placas de desgaste e um colector de aço inoxidável.
Atenção: * Consoante o material alimentado e as configurações/ajustes/parâmetros do instrumento