Print…
Moinhos planetários de esferas, PM 100, PM 100 CM, PM 200 e PM 400
Fornecedor: Retsch GmbH
20.540.0001 20.640.0001 20.535.0001 20.535.0007 20.535.0008 22.782.0023 22.782.0024 22.782.0029 22.782.0030
412-0042EA 8970 EUR
412-0042 412-0043 412-2931 412-0286 412-0287 RETS22.782.0023 RETS22.782.0024 RETS22.782.0029 RETS22.782.0030
Moinhos planetários de esferas, PM 100, PM 100 CM, PM 200 e PM 400
Moinhos
Os moinhos planetários pulverizam e misturam materiais moles, semiduros a extremamente duros, quebradiços e fibrosos rapidamente, sem perdas. Exemplos de aplicações incluem minerais, minérios, produtos químicos, cerâmicas, solos, resíduos domésticos e industriais e preparação de amostras para análise espectral. Esses moinhos são adequados para testes de longo prazo e uso contínuo e são usados ​​para moagem a seco e úmida em todos os setores da indústria, onde um alto grau de reprodutibilidade, finura, pureza e velocidade são necessários. O excelente desempenho é alcançado pelas altas forças centrífugas e altíssima energia de pulverização gerada pelo projeto do moinho planetário. O sistema de controle permite que o operador controle a velocidade, o tempo de moagem, a inversão de direção e os tempos de intervalo. Os moinhos também atendem a todos os requisitos técnicos para moagem coloidal e têm a energia necessária para os processos mecânicos de liga. Os recursos de segurança incluem autoteste automático de segurança e uma câmara ventilada e protegida contra ruídos. Uma memória de backup em caso de falha de energia garante o armazenamento do tempo de moagem restante. Os conjuntos de moagem estão disponíveis em seis materiais diferentes que permitem a preparação da amostra sem contaminação.
  • Processamento simultâneo de 1, 2 ou 4 amostras
  • Granulometria extremamente elevada, a um nível submicrónico
  • Operação mediante um único botão, display gráfico e tempo de início programável
  • Resultados reprodutíveis graças à definição digital de parâmetros, sendo possível armazenar até 10 combinações de parâmetros de moagem
  • Ventilação automática da câmara de moagem para arrefecimento dos jarros de moagem
Estão disponíveis três modelos de bancada com uma só estação de moagem (PM 100, PM 100 CM) e um jarro com capacidade até 500 ml, ou com 2 estações de moagem de menor capacidade, até 250 ml (PM 200). O rácio de velocidade do PM 100 CM é de 1:-1 e a redução do tamanho é efectuada por pressão e fricção, e não por impacto, sendo mais suave para o material. O PM 400 é um modelo de chão compacto e robusto, assente sobre rodízios, com 4 estações de moagem para jarros de moagem com um volume nominal de 12 a 500 ml. Permite um elevado débito de amostras com uma excelente reprodutibilidade, granulometria e pureza.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30
* Depending on feed material
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 30
Acessórios: De modo a obter uma moagem eficaz, há uma selecção de jarros de moagem e esferas de moagem de diferentes tamanhos e materiais de construção à disposição. Os jarros de moagem "comfort" são fáceis de usar, graças a diversas funcionalidades de segurança e design:
O-ring para uma vedação estanque ao gás e à prova de pó
Camisa protectora de aço inoxidável para jarros que não são feitos de aço
Espaçamento entre os rebordos do jarro e da tampa, para uma abertura fácil
Informações de encomenda: Frascos de moagem e bolas de moagem devem ser pedidos separadamente. O sistema opcional de medição de pressão e temperatura PM GrindControl inclui transceptor de medição, transceptor estacionário, software, caixa e jarro de moagem (PM 100, PM 400).
Atenção: * Consoante o material colocado