Moinho de moagem com motor potente, adequado para todas as aplicações de moagem seca em laboratório. A câmara de moagem, com funil e lâminas rotativas anexadas para dispensar a amostra, pode ser usada com acessórios de moagem intercambiáveis, como um martelo ou uma lâmina, e peneiros com malhas de 0,2 a 6 mm. As partes da câmara que estão em contacto com a amostra são fabricadas em aço inoxidável endurecido, e o bastidor de alumínio anodizado tem uma pega integrada. O material moído pode ser recolhido por recipientes com ligações padrão NS ²⁹/₃₂ (é necessário utilizar clipe de fixação) ou tubos receptores.
- O motor potente permite o funcionamento a velocidades até 6000 min-1 com baixa emissão de ruído (menos de 70 dB(A) a 6000 min-1 sem carga) graças ao motor CA trifásico sem escovas
- A câmara de moagem pode ser equipada com acessórios de moagem como um martelo ou uma lâmina (não sendo necessária uma segunda câmara de moagem)
- O controlador integrado de velocidade com display LED apresenta a velocidade e mensagens de estado de funcionamento
- Devido à protecção integrada contra sobreaquecimento, sobrecarga e bloqueio, o motor desliga-se em caso de sobrecarga, ficando assim garantida a sua protecção
- Interruptor de segurança para desligar automáticamente e modo automático de standby para poupança de energia
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Safety according to IEC/EN 61010-2-51
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
CEM em conformidade com as normas IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Segurança em conformidade com as normas IEC/EN 61010-2-51
Informações de encomenda: Fornecido com martelo ou lâmina como acessório de moagem. Seleccione os acessórios adequados. Inclui rack de amostras e um conjunto de 12 tubos receptores.