Print…
Triturador Microfine, MF 10 basic
Fornecedor: IKA
2836000 2870900 2871000 2836002 2836003
412-1130EA 5500 EUR
412-1130 412-1131 412-1132 412-1128 412-1129
Triturador Microfine, MF 10 basic
Moinhos
Continuously operating universal grinder with powerful drive. When using the grinding heads, the processed material passes through an interchangeable stainless steel sieve. The ground material can be collected using a vessel with NS 29 standard ground joint.
  • Superfície de trabalho de aço inoxidável, fácil de limpar
  • Duas cabeças diferentes à escolha, para utilizar com o mecanismo
  • Cabeças facilmente intercambiáveis
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 22
Informações de encomenda: fornecido sem cabeças de moagem nem peneiros. Encomende os acessórios necessários em separado.
Atenção: * Depende do material