Print…
Microscópios standard, B3
Fornecedor: MOTIC
12220183 12220185
630-0089EA 111 EUR
630-0089 632-8984
Microscópios standard, B3
Microscópios
Esses microscópios são projetados para aplicações educacionais e clínicas.
  • Plan achromatic objectives or:
  • φ = Phase contrast
  • ASC = Achromatic Super Contrast
Fornecimento: Fornecido com manual de instruções, filtro azul, amarelo e verde, óleo de imersão e proteção contra o pó em vinil.