Print…
Microscópios de polarização, PM-1805
Fornecedor: MOTIC
12180145 1100102200632
630-1169EA 65 EUR
630-1169 630-1469
Microscópios de polarização, PM-1805
Microscópios
Estes microscópios polarizadores são usados para a observação de fibras e plásticos.
  • Platina circular graduada de 0 a 360°
  • Analisador orientável/de oscilação livre e polarizador
Fornecimento: Fornecido com protecção contra o pó em vinil.