Print…
Lâmpada de inspecção de UV de alta intensidade, modelo B-100AP
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 1520 EUR
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
Lâmpada de inspecção de UV de alta intensidade, modelo B-100AP
Luzes UV, Lâmpadas
This lamp provides 100 W of high intensity, longwave (365 nm) illumination. It can be used for quality control, industrial inspection, and non-destructive testing.
  • A cabeça da lâmpada (Lר: 248×152 mm) roda 360° quando está fixa à base, para permitir uma operação mãos-livres
  • A caixa Cool-Touch™ mantém a lâmpada fria ao toque
  • O filtro está instalado numa área protegida, para impedir a sua ruptura
Informações de encomenda: a lâmpada inclui um spot de 100 W, transformador e cabo. Lâmpadas de substituição vendidas à parte.