Print…
Termo-higrómetros de bolso, testo 608
Fornecedor: Testo
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR
620-3663 620-1660
Termo-higrómetros de bolso, testo 608
Higrómetros Termo-higrómetros digitais
O termo-higrómetro testo 608-H1 standard mede continuamente a humidade, a temperatura e o ponto de condensação. O eficaz higrómetro 608-H2 com função de alarme via LED emite sinais precisos sempre que os limites forem excedidos.
  • Cálculo do ponto de condensação e display com valores mínimos/máximos
  • O sensor de humidade não é afectado pela condensação
  • Alarme LED se os limites forem excedidos - apenas para 620-1660
  • Precisão de ±1,0 dígito a 25 °C
Td: Ponto de condensação
Weight: 168 g
Fornecimento: Supplied with a nine volt battery for one year of use, and a factory-calibration protocol (620-1660).