Print…
Homogeneizadores de laboratório, Stomacher® 80
Fornecedor: Seward (FermionX)
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 2970 EUR
432-3110 432-3155
Homogeneizadores de laboratório, Stomacher® 80
Homogeneizadores Homogeneizadores para Laboratório
Os homogeneizadores de laboratório Stomacher® proporcionam uma mistura e uma homogeneização rápidas e fiáveis de uma vasta gama de amostras de laboratório. Os equipamentos Stomacher® agem sobre a amostra contida no interior de um saco de plástico esterilizado mediante a acção de pás alternativas gémeas.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
Modelo 80 microBiomaster, gama de amostras de 250 µl a 80 ml: O modelo Stomacher® 80 microBiomaster tem um mecanismo de porta ajustável, que reduz ou aumenta a folga das pás entre a amostra e a porta durante o processamento. Isto permite ao utilizador ajustar a pressão de mistura rodando o comando adequado na porta enquanto o equipamento está a funcionar.
Modelo 80 Biomaster, gama de amostras de 5 a 80 ml: O modelo Stomacher® 80 Biomaster é extremamente usado na biociência e nos cuidados de saúde para processar uma gama de amostras que se estende dos tecidos animais ou vegetais à porcelana. Trata-se do modelo ideal para processar amostras biológicas perigosas, na medida em que as amostras permanecem sempre contidas num saco de plástico estéril. Isto impede que haja uma libertação de aerossóis para a atmosfera do laboratório e previne a contaminação cruzada de amostras. O equipamento é compacto, cabendo convenientemente em armários de segurança.
Tamanho compacto, economizador de espaço
Sistema de preparação versátil para aplicações em ciências da vida
Maximiza a extracção e melhora 5000 vezes a recuperação e a viabilidade das células
Processamento de amostras sem diluentes
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
Fornecimento: A unidade é fornecida completa com duas fichas: EU e RU.