Print…
VWR® LB 400, Homogeneizador de laboratório
Fornecedor: VWR Collection
710-0632EA 3190 EUR
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Homogeneizador de laboratório
Homogeneizadores Homogeneizadores para Laboratório
Compact and easy to use blender, for sample volumes of 50 to 400 ml, efficiently blends solid or liquid samples in any sterile bags (plain or filter bags).
  • Excelente extracção de microorganismos
  • As amostras são preparadas rapidamente eliminando as difíceis etapas de limpeza
  • A porta de aço inoxidável abre totalmente, o que facilita a limpeza da câmara de homogeneização de aço inoxidável
  • Seguro e higiénico - risco mínimo de infecção, sem risco de contaminação cruzada
  • Amortecedores de choques resistentes e de duração ilimitada
Max./min. temperature: 40/5 °C