Print…
Tubos descartáveis, para ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Fornecedor: IKA
3703000 3703300 3699500 3699600 3700500 3700600 3703200 3699700 3699800 3701500 3701600 3701700 3703100 20003207 3700701 10013007
431-2892EA 228 EUR
431-2892 431-2893 531-0480 531-0481 531-0477 531-0478 531-0469 531-0482 531-0483 531-0491 531-0492 531-0493 431-0135 IKAA20003207 IKAA3700701 IKAA10013007
Tubos descartáveis, para ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Os tubos ST-20 e ST-50 são compostos por tubo, dispositivo de agitação e fechamento.
  • Ideais para misturar, agitar e extrair
  • Indicados para a preparação de suspensões de amostras de solos e testes de solubilidade para produtos farmacêuticos
  • Tubos de 20 e 50 ml de volume
Os tubos de dispersão DT-20 e DT-50 são constituídos por um tubo, um dispositivo de dispersão e uma tampa.
Ideais para dispersar, homogeneizar, suspender
Indicados para uso em farmacocinética, estudos do metabolismo e diagnóstico
Tubos de 20 e 50 ml de volume
Os tubos de moinho de esferas BMT-20-G e BMT-50-G são constituídos por um tubo, uma esfera (G=vidro) e uma tampa.
Ideais para moagem seca de amostras secas e quebradiças (p. ex. caulino, gesso, pigmentos coloridos, comprimidos)
Indicados para maceração de células e processamento de materiais misturados com fluidos
Tubos de 20 e 50 ml de volume
Informações de encomenda: Other tubes are available, including sterile versions (denoted as gamma) and tubes with pierceable membrane (M) closures for dosing and sampling.