Print…
Elementos de dispersão descartáveis para T 10 basic, T 18 digital e T 25 digital
Fornecedor: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 328 EUR
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Elementos de dispersão descartáveis para T 10 basic, T 18 digital e T 25 digital
Homogeneizadores Hastes de Dispersão
Disposable, plastic dispersing elements are ideal for applications where cross-contamination cannot be tolerated. Dispersing elements can be thrown away after a single use, or can be re-used several times in applications where this is allowed, with careful cleaning and/or autoclaving. They are ideal for homogenising tissue samples, and particularly suitable for PCR analysis.
  • Fáceis de usar e autoclaváveis
  • Os materiais de plástico utilizados estão aprovados pela FDA
  • O material de plástico robusto pode ser utilizado com meios aquecidos até 100 °C
  • As ferramentas podem ser facilmente desmontadas
Fornecimento: Fornecidos com 1 tubo descartável