Print…
VWR®, Pilões descartáveis, microtubos e motor sem fio para a mistura de pellets
Fornecedor: VWR Collection
431-0094EA 195 EUR
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Pilões descartáveis, microtubos e motor sem fio para a mistura de pellets
Homogeneizadores Homogeneizadores Portáteis
Os pilões e os microtubos são fabricados de polibutileno tereftalato (PBT) numa sala branca de Classe 10.000, ISO Classe 7, M5.5. Concebidos para homogeneizar tecidos vegetais ou celulares, ou para ressuspender as proteínas e os pellets do DNA. Com os pilões e microtubos pode ser usado um motor opcional, alimentado a pilhas. Os pilões têm 75 mm de comprimento.
  • Estão isentos de DNase, RNase e de pirogénios
  • A superfície rugosa e aderente do cabo do pilão permite rodá-lo sem deslizar, mesmo quando se usam luvas
  • O motor, que é bastante leve, reduz a fadiga das mãos
  • A acção de centrifugação a alta velocidade do motor homogeniza completamente os pellets ou o tecido celular em segundos
Fornecimento: os pilões e os microtubos são embalados individualmente. O motor opcional é fornecido com um adaptador para o pilão e duas pilhas AA.