Print…
Sistema de dispersores, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Fornecedor: IKA
3646000 3646002
431-2897EA 859 EUR
431-2897 431-2898
Sistema de dispersores, ULTRA-TURRAX® Tube Drive
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Sistema de dispersores universais descartáveis com tubos de amostra descartáveis que podem ser hermeticamente fechados. Fornece protecção e segurança contra amostras infecciosas, substâncias tóxicas ou substâncias com odores fortes. Adequado para uso em aplicações médicas, de anatomia patológica, toxicologia, farmácia, imunologia, veterinária, aplicações clínicas, alimentares e cosméticas. As unidades são de utilização simples e rápida, permitem um trabalho padronizado, são adequadas para o uso individual ou para uso em série, e possuem uma função antibloqueio.
  • Dispersar, agitar e triturar com um único bloco de accionamento
  • Protege os utilizadores contra amostras perigosas e provê mais segurança graças à baixa tensão (24 V)
  • Higiénico e limpo, impossibilita qualquer contaminação cruzada
  • Com tubos de amostra descartáveis que podem ser hermeticamente fechados
  • Sistema fechado de amostras em plástico resistente aos químicos
Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Informações de encomenda: o ULTRA-TURRAX® Tube Drive é fornecido com um gancho amovível para remover a unidade rotor-estator, mas fornecido sem tubos. Encomende os acessórios necessários em separado.