Print…
Dispersores, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Fornecedor: KINEMATICA
11010030 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 3500 EUR
431-1321 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Dispersores, Polytron® PT 1200 E e PT 1300 D
Homogeneizadores Homogeneizadores Portáteis
Portáteis, volume de processamento de 0,1 a 250 ml. Para a realização de trabalhos de dispersão, homogeneização, extracção, rotura de células, mistura, emulsão, suspensão.
  • Fast coupling for quick change of the dispersing aggregates
  • PT 1300 D can be controlled remotely by a PC with KIN software and connection via USB or RS232
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Fornecimento: bloco de accionamento com fonte de alimentação de baixa voltagem. Os elementos de dispersão e os acessórios têm de ser pedidos à parte.