Print…
Homogeneizadores, POLYTRON® System PT10-35 GT
Fornecedor: Kinematica
POLYTRON®
432-0300EA 3120 EUR
432-0300 431-1254 431-1255
Homogeneizadores, POLYTRON® System PT10-35 GT
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Stand model, volume range 0,1 to 10000 ml. Benchtop homogeniser with powerful motor and space-saving slimline design, which is easy to handle. Ideal for any dispersing and homogenising task. Interchangeable drive extensions mean different types of stand can be used.
  • Avisos acústicos de erro e emissões de ruído baixas (∼ 82 dB(A) a 30 000 min-₁)
  • O controlador digital de velocidade integrado, com circuito fechado, mantém a velocidade constante, independentemente das mudanças de carga
  • Devido à protecção contra sobreaquecimento, sobrecargas e bloqueio integrada, o motor desliga-se em caso de sobrecarga, ficando assim garantida a sua protecção
  • Fornecido com extensão para suportes com tomadas de Ø13 mm
  • O acoplamento rápido possibilita que os elementos de dispersão de 5 a 36 mm de Ø possam ser substituídos com rapidez e facilidade
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
CEM segundo as normas: IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Segurança segundo as normas: IEC/EN 61010-2-51
Informações de encomenda: fornecido sem suporte nem elementos de dispersão, os acessórios pretendidos terão de ser encomendados em separado. Usando os adaptadores enumerados abaixo, podem ser utilizados os agregados do POLYTRON® SYSTEM PT 3100, bem como os agregados do sistema anterior PT 10-35 (PT-K).