Print…
Homogeneizadores, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Fornecedor: IKA
3725000 3725003 3725002 3725001
431-0176EA 2612 EUR
431-0176 431-0178 431-0177 IKAA3725001
Homogeneizadores, T 25 digital ULTRA-TURRAX®
Homogeneizadores Homogeneizadores de Bancada
Modelo com suporte, volume de processamento de 1 a 2000 ml. O homogeneizador T25 é ideal para aplicações como a homogeneização de amostras de águas residuais, para o uso em reactores de laboratório, trabalhos de dispersão sob vácuo/pressão e preparação de amostras para diagnóstico médico.
  • Display digital para controlo preciso da velocidade atual e da velocidade definida
  • Vasta seleção de elementos de dispersão
  • As configurações rotor-estator que foram definidas fornecem resultados consistentes
  • Proteção do motor contra sobrecarga
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20.
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 20
Informações de encomenda: fornecido elementos de dispersão os quais devem ser encomendados em separado.