Print…
Dispersor, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Fornecedor: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0189EA 1188 EUR
431-0250 431-0189 431-0188 431-0179 IKAA3737001
Dispersor, T 10 basic ULTRA-TURRAX®
Homogeneizadores Homogeneizadores Portáteis
Handheld or stand model, volume range 0,5 to 100 ml. A wide speed range allows you to work at high circumferential speeds even with small rotor diameters.
  • O acoplamento de acção rápida facilita a substituição dos elementos de dispersão
  • Enorme estabilidade da velocidade com vários fluidos, graças ao desempenho elevado
  • Os elementos de dispersão descartáveis de plástico estão disponíveis em dois tamanhos. São ideais para PCR
Certificações: Classe de protecção IP de acordo com a norma DIN EN 60529: IP 30
Fornecimento: fornecido com um estojo vazio de armazenamento (para elementos de accionamento, fixação e dispersão), juntas de reserva e pinça. Os elementos de dispersão e os acessórios têm de ser encomendados em separado.