Print…
Placas de aquecimento
Fornecedor: Cole Parmer
04807-80 04807-70 04807-66
STUA04807-80EA 2230 EUR
STUA04807-80 STUA04807-70 STUA04807-66
Placas de aquecimento
Aquecimentos Placas de aquecimento
Placa superior de cerâmica ou placa superior de liga de alumínio/silício.
  • A luz de aviso de superfície quente fica intermitente sempre que a temperatura da placa ultrapassa 50 °C
Cerâmica: excelente resistência química, fácil de limpar e permite temperaturas mais elevadas.
Liga de alumínio/silício: aquecimento rápido e económico.