Print…
Controladores de temperatura
Fornecedor: Julabo
9700140 9700160
620-8113EA 1470 EUR
620-8113 620-8114
Controladores de temperatura
Controladores Controladores de temperatura
Fulfil temperature-dependent measurement, control, safety and monitoring tasks for heating mantles, heating baths and heating mats.
  • Multi-Display (LED) e teclado à prova de salpicos
  • Funções de aviso de temperatura alta e baixa, com sinal sonoro intermitente, para garantir um funcionamento seguro
  • A porta-série RS232 incorporada permite a comunicação online com um PC
Modelo LC4.
Ligação para dispositivo de aquecimento de 2 kW/230 V.
Controlador programável LC6.
LCD-dialog-display and multi-display (LED)
Connections for two working sensors and one safety sensor
Analogue connection for temperature recorder and external programmer
Integrated programmer: 6×60 steps
Ligação para dispositivo de aquecimento de 3 kW/230 V.