Print…
Queimador com cartucho
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
1420 1425
451-2200EA 63.9 EUR
451-2200 451-0163
Queimador com cartucho
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
Queimador de aço inoxidável para mistura de propano/butano. Para temperaturas até 1400 °C.
  • Com regulação de ar e válvula de agulha
Ø×A: 105×215 mm
Ø×A: 105×215 mm
Fornecimento: fornecido com cartucho; recarga como acessório.