Print…
Bico de Bunsen
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
1040 1041 1040/1
451-0081EA 58.1 EUR
451-0081 451-0082 451-0168
Bico de Bunsen
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
Latão niquelado com base de ferro fundido.
  • Com regulação do ar e chama-piloto
  • Torneira monocomando
Height: 150 mm.
Informações de encomenda: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.