Print…
Queimadores
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
1020 1021 1220 1221 1031/1 1030/1 1231/1 1230/1
451-1335EA 48.6 EUR
451-1335 451-1325 451-1365 451-1355 451-1320 451-1330 451-1350 451-1360
Queimadores
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
tipo DIN.
  • Com regulação do ar e chama-piloto interior
Informações de encomenda: Supplied without safety base, this needs to be ordered separately.