Print…
Bicos de Bunsen, com válvula de agulha, 1300 °C
Fornecedor: BOCHEM
7330 7340 7330F
451-0003EA 143 EUR
451-0003 451-0004 BOCH7330F
Bicos de Bunsen, com válvula de agulha, 1300 °C
Aquecimentos Bicos de Bunsen /Queimadores de gás
Versão DIN 30665, feito de latão niquelado.
  • Temperatura máx. de 1300 °C
  • Com chama-piloto, regulação de ar e válvula de agulha
  • Aceita tubos de 10 mm de diâmetro
Altura: 160 mm
Ø da cabeça: 13 mm
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable