Print…
Bombas de detecção de gases, Accuro
Fornecedor: Dräger
6400000 6400260
151-3130EA 518 EUR
151-3130 151-3141
Bombas de detecção de gases, Accuro
Sistemas para detecção de gás
Bomba ergonômica para uso com tubos de curta duração.
  • Operação apenas com uma mão
  • Contador de cursos e indicador do curso final da bomba
  • Feita de material sintético maciço e resistente