Print…
Mesas de pesagem para microbalanças e balanças analíticas
Fornecedor: Sartorius Balances
YWT03 YWT09
611-1131EA 2590 EUR
611-1131 611-1702
Mesas de pesagem para microbalanças e balanças analíticas
Mobiliário Mesas
As microbalanças e as balanças analíticas de desempenho elevado devem ser usadas num local onde as interferências de vibrações sejam mínimas, por forma a proporcionar uma rápida estabilização da leitura. A mesa de pesagem YWT09 tem uma armação robusta, com uma laje de granito encastrada.
  • Superfícies fáceis de limpar
  • Tempos de estabilização curtos
Informações de encomenda: Assembly is not included.