Print…
Armário para cilindro de gás, tipo 30, G-CLASSIC-30
Fornecedor: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 3735 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Armário para cilindro de gás, tipo 30, G-CLASSIC-30
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Fire-resistant type 30 safety cabinets for the safe storage of gas cylinders in buildings, in accordance with DIN EN 14470-2.
  • Easy installation of equipment and pipes - large interior height (1890 mm) and adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Access possibilities on the top of the cabinet
  • No unauthorised use - doors lockable with cylinder lock (suitable for locking systems)
  • Door opening angle max. 180°
  • Quickly put into operation - integrated air ducts ready for connection to a technical exhaust system, complete and uniform ventilation of the cabinet interior from the bottom to the top
30 minutes fire rated
Furnace tested (type tested)
GS approval, CE conformal
Labelling in accordance with EN 14470-2
Certificações: 30 minutes fire rated
Furnace tested (type tested)
GS approval, CE conformal
Labelling in accordance with EN 14470-2
Fornecimento: Não incluem ligação à ventilação (disponível a pedido), nem ligação de acessórios, nem equipamento para utilização de uma grua, elevador ou outro equipamento de transporte.
Por norma, o equipamento asecos é fornecido montado sobre um suporte/estrado. Contudo, tendo em conta o peso e a relativa fragilidade deste produto (um forte impacto pode danificar irreparavelmente todo o armário), é recomendável optar pelo serviço de "entrega no lugar de instalação". Deste modo, o produto é entregue no laboratório, no local exacto onde o armário irá ser usado. Com base na lista de verificação (a ser confirmada no momento de preparação do orçamento) e na selecção da opção de "entrega no lugar de instalação", os funcionários responsáveis pelo fornecimento utilizarão equipamento de manuseamento personalizado para instalar o equipamento correctamente. O serviço de "entrega no lugar de instalação" assegura a satisfação das condições garantidas do equipamento.