Print…
Hottes de extracção de pó, série NEG
Fornecedor: CleanAir by Baker
NP0530460 NP0530260 NP0530360 NP0530560 NP0530660 NP0531260 NP0531360 NP0531460 NP0531560 NP0531660
135-1518EA 7050 EUR
135-1518 135-1516 135-1517 135-1519 135-1520 135-1521 135-1522 135-1523 135-1524 135-1525
Hottes de extracção de pó, série NEG
Hottes para extracção de gases Hottes de Extracção de Pó
These powder fume hoods are used wherever harmful powders or dusts are released, e.g. when weighing. The hoods guarantee the highest degree of protection for the user and the environment. The housing consists of water-tight plywood, entirely covered with a white plastic film and a hood of hardened glass.
  • O pré-filtro e o filtro principal HEPA são eficazes e fáceis de substituir
  • Funcionamento muito silencioso
Certificações: Filtro HEPA: H14 em conformidade com a norma EN 1822.
Fornecimento: preços de fornecimento disponíveis a pedido. preços de instalação disponibilizados a pedido.