Print…
Armários de segurança para microbiologia, classe II, tipos EF e EF/B
Fornecedor: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 EUR
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Armários de segurança para microbiologia, classe II, tipos EF e EF/B
Hottes para extracção de gases Câmaras de Biosegurança
Os armários de segurança microbiológica oferecem a segurança máxima para o utilizador, o produto e o ambiente. Adequados para todas as aplicações nos campos da biologia molecular, da biotecnologia, de produtos farmacêuticos e da pesquisa médica.
  • A janela pode ser fechada hermeticamente, o que é muito importante para a desinfecção com gás
  • Todos os modelos apresentam um exterior revestido em epóxi e um interior em aço inoxidável
  • Com design prático para facilitar a manutenção. Para substituir o filtro HEPA basta removê-lo do painel frontal
  • Função de alarme (velocidade do ar incorrecta ou posição da janela incorrecta) directamente na linha visual do utilizador
  • Filtro HEPA, eficiência de filtração: 99,999 % para partículas de 0,3 µm (tipo H14, conforme a norma EN 1822), pré-filtro opcional (tipo G3, conforme a norma EN 779)
Feitas de materiais de qualidade elevada, o seu funcionamento é extremamente silencioso; o nível de ruído é de ±56 dB(A). Fáceis de limpar, todos os modelos estão equipados com uma janela de correr/basculante com reguladores da pressão de gás. O tipo EF/B também está equipado com um pré-filtro HEPA. Este pode ser arrumado debaixo da bancada, prolongando a sua vida útil e aumentando a segurança. O teclado de membrana está montado no painel frontal para o registo de todas as informações importantes. Estes modelos cumprem todos os requisitos de ergonomia, com apoios para os braços integrados, aberturas em V na bancada, um apoio para o pé integrado e um ecrã frontal inclinado.
Types EF and EF/B conform to EN 12469, type EF/B also conforms to DIN 12980 (2004-02)
Certificações: Os tipos EF e EF/B estão em conformidade com a norma EN 12469, o tipo EF/B também está em conformidade com a norma DIN 12980 (2004-02).
Fornecimento: Delivery, installation and commissioning prices are available on request.