Print…
Armário de Segurança Microbiológica MSC-Advantage™, Classe II
Fornecedor: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Armário de Segurança Microbiológica MSC-Advantage™, Classe II
Hottes para extracção de gases Câmaras de Biosegurança
Este armário de segurança biológica combina um design inteligente e um valor extraordinário com a melhor eficiência energética, fiabilidade e usabilidade na sua classe. O design avançado do armário de segurança biológica MSC-Advantage melhora o funcionamento global e a manutenção, maximiza a segurança e otimiza a assistência técnica e a limpeza. Com um fluxo de ar e uma tecnologia de motor avançados, os armários MSC-Advantage oferecem uma eficiência energética, funcionamento e manutenção ótimos. À velocidade máxima, os motores consomem menos 60% de energia do que os armários padrão. Para poupar ainda mais energia, o comando de velocidade inteligente reduz automaticamente a velocidade do ventilador para 30% quando a janela é fechada. Esta tecnologia aumenta a vida útil do filtro HEPA, garantindo também um ambiente de trabalho estéril, e poupa energia para minimizar os custos de funcionamento.
  • O controlo por microprocessador fácil de operar apresenta dados operacionais, de segurança e de serviço essenciais
  • O exclusivo sistema de monitorização do fator de desempenho indica quando é necessária assistência para um armário
  • SmartPort™: método seguro, limpo e com aprovação TÜV para direcionamento de tubos de vácuo e cabos através da parede lateral do armário de segurança biológica
  • Tabuleiro de trabalho em aço inoxidável flexível dividido, facilmente amovível para limpeza e autoclavagem
  • Design ergonómico; dianteira inclinada para maior conforto e menor fadiga do operador, nível de ruído reduzido, área de trabalho ampla e apoios para os braços confortáveis
Os vidros dianteiros da gama de armários MSC-Advantage™ deslizam nas estruturas para permitir o acesso total às superfícies superiores no interior da janela. Para além disso, todos os elementos amovíveis, incluindo os filtros HEPA, podem ser alterados a partir da parte da frente, minimizando o tempo de substituição do filtro. São utilizados elementos macios em todo o armário, eliminando praticamente o risco de ferimentos durante procedimentos de limpeza, assistência e manutenção de rotina.
Certificações: Certificação EN 12469 pela TÜV Nord.
Fornecimento: preços de entrega, instalação e colocação em funcionamento disponibilizados mediante pedido. Estão disponíveis outros acessórios e opções. Para mais informações, contacte o seu representante local de vendas da Avantor.