Print…
Bancada de trabalho de fluxo laminar vertical, Mini- V/PCR
Fornecedor: Azbil Telstar Technologies
TELR1923477EA 3900 EUR
TELR1923477
Bancada de trabalho de fluxo laminar vertical, Mini- V/PCR
Hottes para extracção de gases Câmaras de Fluxo Laminar
As bancadas de fluxo laminar vertical são a solução ideal para um manuseamento de substâncias e amostras biológicas não perigosas que exija a esterilidade dos produtos. Garantem uma área de classe 100, em conformidade com os regulamentos federais norte-americanos. Norma 209 e BS 5195 para amostras e produtos.
  • Reduced width and height for easy access to all laboratories
  • Foldable methacrylate UV resistant front panel
  • Stainless steel divided working tray (one piece in Mini V) to allow easy cleaning
  • LCD screen displays air speed, working hours and more
O tamanho reduzido da Mini V é ideal para preparar amostras para PCR. Equipada de série com luz UV.
Esta unidade é fornecida com um filtro HEPA-H14 para o fluxo descendente, permitindo a utilização em condições estéreis e isentas de partículas devido à limpeza contínua da área de trabalho através de fluxo de ar vertical unidireccional e ultrafiltrado que garante a total protecção do produto.
Certificações: Class 4 according to ISO 14644-1; Grade A Annex 1 GMP.