Print…
Arcas congeladoras
Fornecedor: Liebherr
GT1421 GT2121
471-1022EA 0 EUR
471-1022 471-0925
Arcas congeladoras
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Arcas congeladoras comerciais com tecnologia StopFrost para minimizar a formação de gelo.
  • Display analógico
  • Descongelação manual
Temperature range: −14 to −26 °C.