Print…
Congeladores verticais profissionais, GGPv
Fornecedor: Liebherr
GGPV1470 GGPV6570 GGPV6590 GGPV1490
472-1054EA 7804 EUR
472-1054 472-1058 471-0916 471-0915
Congeladores verticais profissionais, GGPv
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Modelos de congeladores comerciais com descongelação automática.
  • Arrefecimento por ar forçado indirecto
  • Controlador electrónico de temperatura com display digital, temperatura e alarmes
  • Isolamento de 83 mm (temperatura assegurada a +43 °C)
  • Descongelação automática com evaporação de condensados
  • As portas permanecem abertas a 90° e fecham-se automaticamente a menos de 60°; reversíveis e trancáveis
Temperature range: from −10 to −26 °C.
Fornecimento: These freezer cabinets are delivered with adjustable feet (150 to 180 mm), except models GGPV6570 and GGPV1470 which are supplied with castors. Model GGPV1490 and GGPV6590 have a foot pedal to open door(s), alarm event recording and 3 storage programmes.