Print…
Congeladores verticais universais, modelos GP
Fornecedor: Liebherr
GP1366
471-0414EA 0 EUR
471-0414
Congeladores verticais universais, modelos GP
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Estes são congeladores de uso geral com refrigeração estática- ideal para o armazenamento de produtos não críticos. Espaçosos, economizadores de energia, estes congeladores verticais são altamente económicos com sistemas de refrigeração e compressores optimizados. Usam muito pouca energia e são muitos fáceis de usar. Todos estes modelos estão equipados com um sistema de recuperação da água proveniente da descongelação. Todos os modelos incluem tecnologia SuperFrost que simplifica o congelamento e economiza energia, reduz rapidamente a temperatura para −32 °C.
  • Controlo electrónico da temperatura
  • Todas as gavetas podem ser removidas para criar um maior espaço de armazenamento
Gama de temperaturas: −18 a −25 °C