Print…
Aparelho de destilação e separação, behrotest® Kompak
Fornecedor: BEHR
B00217712 B00217714 B00217716 B00217718 B00217720 B00217736 B00217706 B00217738 B00217741
705-0003EA 1170 EUR
705-0003 705-0004 705-0005 705-0006 705-0007 BEHRB00217736 705-0000 BEHRB00217738 BEHRB00217741
Aparelho de destilação e separação, behrotest® Kompak
Sistemas para digestão Estaçãos de Trabalho de Mineralização
Complete sets of equipment for preparation and distillation for commonly required analyses of solid and aqueous samples.
  • Simples e práticos de usar: todos os aparelhos são fornecidos já montados nos seus suportes, com conexões de tubos pré-instaladas, evitando o trabalho moroso de fixação com suportes e elementos de montagem
  • Poupança de espaço: todos os aparelhos vêm montados sobre uma placa de base compacta de 23x27 cm, incluindo as unidades para colheita dupla de amostras
  • Fiabilidade analítica: todos os componentes estão em conformidade com os procedimentos analíticos oficiais e normas de segurança aplicáveis