Print…
Accessories for compact automatic extraction units, Soxtherm
Fornecedor: GERHARDT
13-0062 13-0063 13-0011 13-0012 13-0051 13-0010 13-0073 13-0047 13-0050 13-0095 13-0096
GERH13-0062EA 32.7 EUR
GERH13-0062 GERH13-0063 705-0507 705-0542 701-0074 701-0072 GERH13-0073 GERH13-0047 701-0258 GERH13-0095 GERH13-0096
Accessories for compact automatic extraction units, Soxtherm
Extractores Sistemas de extracção automática
A melhor forma de conseguir um controlo fiável e eficaz, que inclua o funcionamento sem vigilância e em simultâneo de, no máximo, 4 unidades, é utilizar ou o controlador Multistat compacto, ou o software Soxtherm Manager, altamente conveniente, que pode ser executado na maior parte dos PCs. Este software faculta uma perspectiva da operação e do estado, e, além disso, disponibiliza de funções de registo muito abrangentes e a documentação associada.
Informações de encomenda: consulte a Avantor para obter informações mais detalhadas sobre outros acessórios disponíveis, incluindo dedais e vedantes.