Print…
Rotary Evaporators
Fornecedor: IKA
10004799 10004802 10004805
IKAA10004799EA 5579 EUR
IKAA10004799 IKAA10004802 IKAA10004805
Rotary Evaporators
Evaporadores Evaporadores rotativos
Evaporadores rotativos com banho de aquecimento integrado, operação simples e segura através de controlos ergonómicos localizados na parte da frente.
  • Todos os modelos possuem um elevador motorizado com função de paragem de segurança
  • Display digital de velocidade e da temperatura do banho
  • Porta de infravermelhos para transferência de dados do banho de aquecimento para o bloco de acionamento
  • O banho de aquecimento digital com controlo por microprocessador pode ser usado com óleo ou água e dispõe de pegas de transporte integradas para maior segurança
  • Interface RS232 para operação remota por PC usando o software labworldsoft® (opcional), para permitir a operação no modo automático
Um elevador motorizado com elevação de 140 mm e função de 'paragem de segurança' - se a energia falhar, o evaporador é automaticamente retirado do banho de aquecimento. As unidades podem ser programadas para inverter o sentido da rotação do frasco de evaporação intervaladamente por forma a auxiliar o processo de secagem. A temperatura do banho de aquecimento é controlada por microprocessador.
Fornecimento: Supplied with water/oil bath, 1 L evaporation flasks (NS 29/32), 1 L receiving flasks (KS35/20) and condensing glassware set (except Flex Package which is supplied without glassware).
Please note: A vacuum source, vacuum-check valve and cooling system are required but not supplied. Please contact your local Avantor sales office for advice and details.
Atenção: * com revestimento de plástico transparente
** Fornecido apenas com banho, tubo de vapor, pinças para material de vidro e frasco Woulf. Esta embalagem permite ao cliente selecionar o material de vidro definido para a aplicação específica.
Contacte a VWR para mais detalhes sobre o modelo RV 10 digital com material de vidro revestido a plástico.