Print…
Evaporadores rotativos, Laborota 20 control
Fornecedor: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 EUR
531-3411 531-3415
Evaporadores rotativos, Laborota 20 control
Evaporadores Evaporadores rotativos
Evaporadores de grande escala até 20 L.
  • Display digitais individuais e luminosos para todos os parâmetros de destilação
  • Rampas individualmente programáveis
  • O sistema de suporte patenteado do frasco do evaporador permite a utilização por uma pessoa
Controlador integrado de vácuo e temperatura
O sistema integrado de banho-maria com auto-enchimento elimina o risco de funcionamento a seco
As cassetes receptoras patenteadas evitam a quebra do material de vidro e, ao mesmo tempo, servem de suporte para o frasco
Os frascos receptores vêm equipados de fábrica com válvulas de drenagem de fundo reforçado
Interface RS 232 para programar ou monitorizar o seu processo de destilação
Vários conjuntos de material de vidro à escolha:
R: inclui um condensador ascendente, um frasco de evaporação de 20 L, um frasco receptor de 10 L e é recomendado para todas as destilações comuns.
R Shorty: idêntico ao modelo R, mas com um condensador 320 mm mais pequeno. A capacidade de destilação mantém-se. Ideal para aplicações laboratoriais em hottes ou em locais com pouca altura.
RC: inclui um condensador ascendente, um frasco de evaporação de 20 L, dois frascos receptores de 10 L e é recomendado para todas as destilações comuns.
RC Shorty: idêntico ao modelo RC, mas com um condensador 320 mm mais pequeno. A capacidade de destilação mantém-se. Ideal para aplicações laboratoriais em hottes ou em locais com pouca altura.
A: inclui um condensador descendente, um recipiente de expansão, um frasco de evaporação de 20 L, um frasco receptor de 10 L e é recomendado para todos os solventes com tendência para salpicar ou gerar espuma.
AC: inclui um condensador descendente, um recipiente de expansão, um frasco de evaporação de 20 L, dois frascos receptores de 10 L e é recomendado para todos os solventes com tendência para salpicar ou gerar espuma.
A2: inclui um condensador descendente, um recipiente de expansão, um frasco de evaporação de 20 L, um frasco receptor de 10 L; e destina-se a solventes de baixo ponto de ebulição e elevadas taxas de recuperação.
A2C: inclui um condensador descendente, um recipiente de expansão, um frasco de evaporação de 20 L, dois frascos receptores de 10 L; e destina-se a solventes de baixo ponto de ebulição e elevadas taxas de recuperação.
Laborota 20 control compact: Versão padrão
Laborota 20 control safety: Versão com protecção contra implosão/explosão
- Frasco de evaporação de vidro com revestimento de segurança
- Capuz de protecção com plástico transparente que cobre todo o material de vidro
Both models have identical specifications but only the Laborota 20 safety comes with these safety features:
- Metal frame and safety glass guard hood covering the bath
- High-impact PMMA door covering the glassware assembly
- High-impact PMMA latching doors which cover the receiving flask cassettes