Print…
Eléctrodos, 2-Needle Array™
Fornecedor: BTX
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 376 EUR
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Eléctrodos, 2-Needle Array™
Eléctrodos Eléctrodos de electroporação
Os eléctrodos 2-Needle Array são eléctrodos de agulha especialmente concebidos para aplicações in vivo de administração de genes ou medicamentos. O eléctrodo é composto por uma pega 2-Needle Array reutilizável e por duas agulhas estéreis descartáveis.
  • Eléctrodo de aço inoxidável, pega Delrin
  • Técnica não viral, simples, económica e segura, para a transferência de genes in vivo por injecção directa de ADN de plasmídeo no músculo
O eléctrodo está disponível em dois tamanhos. As agulhas com pega 2-Needle Array de 5 mm são recomendadas para massas musculares pequenas, como é o caso do músculo tibial do ratinho. As agulhas com pega 2-Needle Array de 10 mm são recomendadas para massas musculares maiores, como é o caso do músculo gastrocnémio do rato.
Compatibilidade do gerador: ECM® 830, ECM® 2001
Gama de tensão: 0 - 500 V
Gama da duração do impulso: 10 µseg até 99 mseg em PBS
Comprimento da pega: 8 cm
Comprimento das agulhas: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm