Print…
Cubetas de eletroporação Plus
Fornecedor: BTX
45-0124 45-0125 45-0126 45-0134
732-0020EA 249 EUR
732-0020 732-0021 732-0023 BTXI45-0134
Cubetas de eletroporação Plus
Cuvetes Cuvetes de electroporação
Cubetas descartáveis ​​de alta qualidade para transfecção disponíveis em três tamanhos e compatíveis com sistemas de eletroporação.
  • Transfer pipette for manipulation of samples and gamma irradiated together for sterility
  • Polished aluminium electrodes in the cuvettes lowers arcing frequency
  • Cuvettes (without cap) are autoclavable
As tampas das cuvetes são redondas para a remoção fácil com uma só mão e são codificadas com cores para uma rápida identificação.