Print…
Sistema ADN FlashGel™
Fornecedor: LONZA
57023 57026 57032 57029 57031 57067 57051
FMCB57023EA 379 EUR
FMCB57023 733-1610 733-1615 733-1613 733-1614 LONZ57067 LONZ57051
Sistema ADN FlashGel™
Sistemas para electroforese Sistemas Horizontais de Electroforese em Gel
O sistema FlashGel™ para ADN é um método rápido de separação de ADN e de observação da migração do ADN à medida que esta vai ocorrendo. O sistema é constituído por cassetes descartáveis, fechadas, de gel de agarose pré-fabricados para ADN FlashGel™ e uma unidade de electroforese com um transiluminador incorporado (FlashGel™ Dock) que assegura tanto a separação, como a detecção.
  • Separa fragmentos de ADN de 10 bp a 4 Kb em 2 a 7 minutos
  • As corridas no gel podem ser monitorizadas na bancada, em tempo real, sem necessidade de luz UV
  • Pelo menos cinco vezes mais sensível do que os géis corados com brometo de etídio
Certificações: Alguns componentes e tecnologias do sistema FlashGel™ são vendidos ao abrigo de acordos de licenciamento. O corante para os ácidos nucleícos deste produto é fabricado e comercializado sob licença da Molecular Probes, Inc, exclusivamente para utilização em aplicações de investigação ou de controlo da qualidade e está protegido por patentes já registadas ou cujo registo já foi reivindicado. A tecnologia FlashGel™ Dock foi licenciada pela Clare Chemical Research, Inc. A tecnologia de electroforese foi licenciada pela Temple University.
Fornecimento: Fornecido como componente separado ou como starter kit. Os marcadores e o corante são fornecidos prontos a serem carregados e optimizados para a utilização com o sistema, sendo recomendados para o melhor desempenho possível. O starter kit inclui FlashGel™ Dock; caixa de nove cassetes de FlashGel™ ADN de 1,2%, 12+1 poços; 1 ml de corante de carregamento FlashGel™; e 150 µl de marcador de ADN FlashGel™ (100 bp a 4 Kb).
Atenção: Nota: não é possível aceder ao gel. Para recuperação de ácidos nucleícos a partir de banda, consultar a VWR para o gel adequado.