Print…
Sistemas de electroforese horizontal em gel grandes, Owl™ A2 e A5
Fornecedor: THERMO OWL SCIENTIFIC
A2-BP A5
730-0154EA 1660 EUR
730-0154 730-0103
Sistemas de electroforese horizontal em gel grandes, Owl™ A2 e A5
Sistemas para electroforese Sistemas Horizontais de Electroforese em Gel
O sistema de gel horizontal Owl™ A2 é um sistema simples, cómodo e rápido para análises detalhadas de ADN/ARN em várias amostras. Está disponível com ou sem portas de troca de tampão. O sistema de gel grande Owl A5 com recirculação incorporada impede a formação de gradientes iónicos e de pH, para garantir assim uma resolução elevada e resultados uniformes reprodutíveis. O sistema Owl A5 é ideal para corridas compridas, conjuntos de várias amostras ou géis de processamento de ARN. Por outro lado, também elimina uma migração irregular, a distorção da banda e a dissociação de moléculas de ARN glicosiladas em função do pH, que podem ocorrer quando se dá uma depleção iónica.
  • Cada um dos lados da tina de gel permeável aos UV tem placas terminais com juntas, o que assegura uma vedação estanque sem fita
  • O sistema de nivelamento de três pontos assegura uma superfície de vazamento plana
  • As ranhuras para os pentes estão posicionadas na tina de gel de modo a permitir que conjuntos de 2, 3 ou 4 amostras percorram o mesmo comprimento no mesmo gel
  • Pentes compatíveis com pipetas multicanal aceleram a transferência de amostras e reduzem o risco de uma sequenciação errada das amostras
Optimizado para pipetagem multicanal.
Fornecimento: cada sistema inclui uma câmara para o tampão com uma base de nivelamento de três pontos, tampa SuperSafe com cabos de alimentação, tina de gel permeável aos UV com placas terminais e três pentes com 1,5 mm de espessura e 16, 24 e 36 poços.