Print…
Fontes de alimentação, série EV2xx
Fornecedor: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 1100 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Fontes de alimentação, série EV2xx
Fontes de alimentação
Uma gama completa de fontes de alimentação para aplicações de electroforese, incluindo sequenciação de ADN, focagem isoeléctrica plana, géis horizontais e verticais, electroeluição, Western blotting e blotting semi-seco.
  • É possível programar o método em todos os modelos, utilizando 9 programas diferentes de 9 passos cada
  • Funcionamento controlado por temporizador ou por volt-hora: o microcomputador interrompe automaticamente a corrida e emite um alarme quando terminar a contagem decrescente até ao valor selecionado
  • Cada modelo pode monitorizar continuamente o comportamento de todos os parâmetros, para evitar o esgotamento do tampão no tanque de eletroforese, interrompendo a corrida se ocorrer alguma alteração anómala
  • Registo de dados: armazena até 3600 valores de saída (tensão, corrente e potência, tempo ou volt/horas), incluindo número e passo do programa
  • Todas as fontes de alimentação podem ser controladas por computador, utilizando comandos especiais
É possível armazenar até nove programas diferentes, cada um com nove parâmetros frequentemente utilizados, na memória não volátil, para consulta posterior. Todas as unidades leem a tensão em incrementos de 1 V, a corrente em incrementos de 1 mA e a potência em incrementos de 1 W. Cada passo pode aceder ao passo seguinte, permitindo uma grande flexibilidade em técnicas especiais com vários passos. Os parâmetros do passo em curso podem ser alterados temporariamente sem interromper a corrida. Todos os modelos incluem ainda programação manual, comutador automático e recuperação automática após uma falha de energia.
Informações de encomenda: Fornecidas com manual de instruções e cabo de alimentação. Os modelos EV232, EV233 e EV262 incluem três pares extra de adaptadores de ²/₄ mm (E200).